Description
- Solution mère 10X contenant du sérum de veau fœtal (FBS) et de la saponine
Il n’est pas rare que la couleur de ce produit varie d’un lot à l’autre. Une petite quantité de précipité insoluble est également courante. La variation de couleur et/ou le précipité n’affectent pas les performances du produit.
Spécification
Spécification
| Formule | Solution 10X contenant du sérum de veau fœtal (FBS) et de la saponine |
| À utiliser avec (application) | Peut être utilisé dans la coloration des cytokines intracellulaires pour perméabiliser les cellules et comme diluant d’anticorps et tampon de lavage cellulaire |
| Plage de pH | 7,2 à 7,6 |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Type de produit | Tampon perméabilisation ou de lavage |
| Quantité | 100 ml |
| Format | Liquide |