Learn More
BD DRAQ5™
Code produit 15893949 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15893949 200 μl 1 pièce
15803959 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15893949 Fournisseur BD Code fournisseur 564902
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Utilisée pour colorer les acides nucléiques dans les cellules vivantes ou fixées. BD Pharmingen™ DRAQ5™ est également utilisée pour l’analyse du cycle cellulaire par la teneur en ADN, la visualisation nucléaire ou la discrimination de cellules
  • Colorant d’ADN fluorescent rouge lointain
  • Perméable aux cellules
  • Utilisée pour colorer les acides nucléiques dans les cellules vivantes ou fixées
  • Possède une longueur d’onde d’excitation maximale de 598/646 nm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge foncé
Concentration 5 mM
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C.
À utiliser avec (application) Imagerie biologique, Immunofluorescence, Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
Type de colorant Colorant d’ADN
Quantité 200 μl
Réactivité Testés en développement : Humain, souris ; Réactivité signalée : Rat
Longueur d’onde d’excitation 598/646 nm