Learn More
BD MitoStatus Red Pharmingen™
Code produit 15883819 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15883819 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15883819 Fournisseur BD Code fournisseur 564697
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Dans les cellules qui subissent une apoptose, un stress oxydatif, une nécrose et d’autres processus cellulaires, le potentiel membranaire mitochondrial (ΔΨm) peut devenir dépolarisé.
Dans les cellules qui subissent une apoptose, les protéines de la famille Bcl-2 pro-apoptotiques provoquent une perméabilisation de la membrane externe mitochondriale (MOMP), ce qui entraîne la libération du cytochrome C et l’activation subséquente de la caspase-9 et de la cascade apoptotique. Le MOMP est souvent corrélé avec la perte du potentiel de membrane mitochondriale interne (ΔΨm), qui peut être détecté à l’aide de colorants sensibles aux ΔΨm. Ces colorants cationiques lipophiles s’accumulent dans les mitochondries des cellules saines, mais pas dans les mitochondries qui ont perdu des ΔΨm en raison de l’induction de l’apoptose ou du traitement par un découpleur mitochondrial.
Le MitoStatus Red BD Pharmingen™ est un colorant fluorescent qui est facilement séquestré par les mitochondries actives, permettant une analyse par imagerie ou cytométrie en flux pour évaluer l’apoptose ou la dépolarisation mitochondriale. Les cellules apoptotiques ou avec mitochondries dépolarisées présenteront des niveaux de fluorescence réduits. MitoStatus Red possède un maximum d’excitation de 622 nm et un maximum d’émission de 648 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 μg
Spécificité du test Testés en développement : Humain, souris.
Contenu et stockage À l’arrivée, stocker la poudre sèche sous sa forme desséchée et à l’abri de la lumière à une température de ≤ -20°C jusqu’à son utilisation. La poudre de colorant est stable pendant au moins 12 mois si elle est stockée comme indiqué. Après reconstitution avec du DMSO, stocker la solution mère à ≤ -20°C en aliquotes de petits volumes. La solution mère est stable pendant au moins 6 mois si elle est stockée comme indiqué.