Learn More
BD Fc de BD humain NA/LE purifié Pharmingen™ Block™
Code produit 15883869 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15883869 0,25 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15883869 Fournisseur BD Code fournisseur 564765
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
0,25 mg dans une concentration de 1,0 mg/ml
Les récepteurs Fcγ appartiennent à la superfamille des immunoglobulines et sont exprimés à des niveaux variables dans de nombreuses lignées cellulaires, notamment dans les cellules myéloïdes et B à un niveau élevé. Les principales fonctions des récepteurs Fc sont les fonctions protectrices du système immunitaire. Il existe plusieurs types de récepteurs Fc différents qui reflètent une multitude d’activité biologiques différentes et sont modulés lorsqu’ils sont agrégés par des complexes antigène-anticorps polyvalents.
S’ils remplissent généralement des rôles physiologiques importants dans le système immunitaire, les récepteurs Fc peuvent également être la cause d’une coloration des anticorps faussement positive et non spécifique dans les cellules. Le Fc de BD humain Block™ est conçu et formulé pour bloquer ou réduire significativement la coloration potentielle des anticorps non spécifiques causée par les récepteurs pour IgG que l’on peut rencontrer dans différentes applications, notamment l’analyse cytométrique en flux des cellules humaines.
Par ailleurs, il peut augmenter la spécificité du marquage des anticorps de cellules cibles extrêmement rares comme les cellules B spécifiques aux antigènes, les cellules fœtales dans le sang maternel, les cellules progénitrices hématopoïétiques ou les cellules tumorales épithéliales disséminées.
Informations sur la commande
Cette préparation ne contient aucun conservateur, elle doit donc être manipulée dans des conditions aseptiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,0 mg / ml
Quantité 0,25 mg
Formule Pas d’azide/faible endotoxine : solution aqueuse tampon sans conservateur, filtre stérile à 0,2 μm. Le taux d’endotoxines est ≤de 0,01 EU/μg (≤0,001 ng/μg) de protéines tel que déterminé par le test LAL.