Learn More
BD Sonde bleue de caspase pour cellules vivantes
Code produit 15854369 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15854369 50 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15854369 Fournisseur BD Code fournisseur 565519
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Des cellules avec des caspases actives peuvent être détectées. La sonde bleue de caspase pour cellules vivantes BD Pharmingen™ contient un inhibiteur de caspase marqué au fluorochrome. Les inhibiteurs ont trois domaines fonctionnels : la séquence fluorochrome de 3 acides aminés (VAD) qui se lie au site actif de la caspase activée et la fraction fluorométhylcétone (FMK) qui permet à la sonde de lier de façon irréversible la caspase active.
  • La sonde bleue de caspase pour cellules vivantes est excitée par le laser bleu (avec un maximum d’excitation de 492 nm) et possède un maximum d’émission de fluorescence de 514 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 dosages
Réactivité Humain, souris.
Type de produit Sonde bleue de caspase pour cellules vivantes
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux, coloration intracellulaire (cytométrie en flux)