Learn More
BD Ensemble de tampons à facteur de transcription Pharmingen™
Code produit 15249722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15249722 100 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le tampon 5 x de perméabilisation / lavage contient ≤0,09 % d’azoture de sodium. L’azoture de sodium produit de l’azoture hydrazoïque hautement toxique dans des conditions acides. Diluez les composés azoture dans de l’eau courante avant de les jeter pour éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la plomberie. Le tampon 4 x de fixation / perméabilisation contient du diéthylène glycol et du formaldéhyde et est nocif.
Code produit 15249722 Fournisseur BD Code fournisseur 562574
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le tampon 5 x de perméabilisation / lavage contient ≤0,09 % d’azoture de sodium. L’azoture de sodium produit de l’azoture hydrazoïque hautement toxique dans des conditions acides. Diluez les composés azoture dans de l’eau courante avant de les jeter pour éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la plomberie. Le tampon 4 x de fixation / perméabilisation contient du diéthylène glycol et du formaldéhyde et est nocif.
Includes
Tampon fixation / perméabilisation (4 x), tampon diluant, tampon perméabilisation / lavage (5 x)
Optimisé pour la fixation et la perméabilisation des cellules avant la coloration par immunofluorescence et l’analyse cytométrique de flux des cellules qui expriment des protéines intracytoplasmiques et intranucléaires spécifiques
Cet ensemble est conçu pour minimiser le temps de traitement, réduire la coloration non spécifique, augmenter la résolution des cellules colorées positivement et réduire considérablement la perte cellulaire pendant les procédures de fixation, de perméabilisation et de coloration. Ceci est utile pour la
détection cytométrique de flux de nombreuses protéines. Il prend en charge les applications de plaques multipuits à haut débit et les analyses d’échantillons en vrac qui nécessitent un stockage d’échantillons pendant la nuit.
  • Haute sensibilité pour de nombreux facteurs de transcription, notamment FoxP3, RORgt, Bcl-6 et T-bet
  • Compatible avec de nombreux types de cellules, la coloration de surface cellulaire et les colorants en tandem
  • Taille : 100 tests
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Comprend Tampon Fix/Perm (4X), tampon diluant, tampon Perm/Wash™ (5X)
Quantité 100 tests
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol