Description
- Peut être utilisé pour la lyse des globules rouges et pour fixer les leucocytes en une seule fois, permettant aux investigateurs d’inactiver rapidement les kinases, les phosphatases / les protéases, de sorte que l’état de phosphorylation in vivo de la cellule puisse être examiné
- La préservation des propriétés de diffusion de la lumière de la cellule a été rapportée
- Peut être utilisé sur du sang total humain et de souris
- Il a été démontré que la lyse de sang total était aussi efficace que la centrifugation par gradient de densité lors de la préparation des PBMC pour l’analyse des sous-ensembles de lymphocytes
- Dans de nombreux cas, des anticorps phospho-spécifiques peuvent être utilisés simultanément avec la coloration des marqueurs de surface cellulaire (p. ex., des marqueurs CD) ; cependant, tous les marqueurs de surface cellulaire ne sont pas compatibles avec le tampon BD Phosflow Lyse/Fix
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Liquide |
| Quantité | 250mL |
| Application validée | RUO |
| Type de produit | Tampon de lyse/réparation |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H241-Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, diethylene glycol, methanol