Description
- Conçu pour une coloration fluorescente optimale dans la cytométrie en flux
- Peut être utilisé avec des anticorps pour l’analyse des phosphoprotéines
- Dans de nombreux cas, peut être utilisé simultanément avec des anticorps phospho-spécifiques et la coloration des marqueurs de surface cellulaire (p. ex., des marqueurs CD)
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Format | Liquide |
| Quantité | 125 ml |
| Application validée | RUO |
| Type de produit | Tampon de coloration |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- perm bufferr III
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol