Learn More
Phosflow Tampon permanent II, BD
Code produit 15869178 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15869178 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15869178 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 558052
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Pour la perméabilisation des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) fixées ou du sang total lysé.
  • Conçu pour une coloration fluorescente optimale dans la cytométrie en flux
  • Peut être utilisé avec des anticorps pour l’analyse des phosphoprotéines
  • Dans de nombreux cas, peut être utilisé simultanément avec des anticorps phospho-spécifiques et la coloration des marqueurs de surface cellulaire (p. ex., des marqueurs CD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Liquide
Quantité 125 ml
Application validée RUO
Type de produit Tampon de coloration
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Phosflow Perm Buffer II
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol