Learn More
BD Protéine de liaison aux phospholipides, d’annexine V-APC
Description
- Conjugué à APC
- La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 tests |
| Volume d’échantillon | 5 μl |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Conjugué | APC (Allophycocyanine) |
| Forme | Liquide |