Learn More
BD Protéine de liaison aux phospholipides, d’annexine V-APC
Code produit 15866278 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
200 dosages
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15866278 200 dosages 1 pièce
15856278 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15866278 Fournisseur BD Code fournisseur 550475
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
A une haute affinité pour PS et se lie aux cellules avec PS exposé
  • Conjugué à APC
  • La coloration précède la perte d’intégrité de la membrane qui accompagne les dernières étapes de la mort cellulaire résultant de processus apoptotiques ou nécrotiques
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 dosages
Volume d’échantillon 5 μl
Tampon de stockage Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué APC (Allophycocyanine)
Forme Liquide