Learn More
Tampon de coloration PI/RNase, BD
Code produit 15876398 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15876398 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15876398 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 550825
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Peut être utilisé pour analyser le cycle cellulaire par cytométrie en flux ou avec des anticorps pour examiner l’expression des protéines pendant le cycle cellulaire.
L’iodure de propidium (IP) est un colorant vital fluorescent qui colore l’ADN et l’ARN. L’IP se lie à l’ADN et à l’ARN donc ce dernier doit être retiré lors de la digestion avec les ribonucléases. Le contenu de l’ADN tel que déterminé par cytométrie en flux peut révéler des informations utiles sur le cycle cellulaire et les protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire. Les phases G2 et M du cycle cellulaire doublent la quantité d’ADN dans les cellules en comparaison avec les phases G0 et G1. La quantité d’ADN des cellules en phase S est comprise entre ces extrêmes.
  • L’IP est détecté à l’aide d’un filtre passe-bande de 562 à 588 nm
  • Tampon de stockage : Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
Contenu et stockage 4°C
Format Liquide
Quantité 100 ml
Application validée RUO
Type de produit Tampon de coloration