Learn More
BD Systèmes de collecte et de transport anaérobies Port-A-Cul™
Description
- Prélever et conserver des échantillons entre 20° et 25°C pendant 72 heures maximum
- Assurer la viabilité des micro-organismes aérobies, anaérobies, microaérophiles ou facultatifs pendant le transport du patient au laboratoire (y compris Campylobacter jejuni)
- Milieu réduit formulé pour protéger les microbes sensibles à l’oxygène
- Le support contient un indicateur qui surveille en permanence l’état du support réduit
- Prélever l’échantillon sur un écouvillon, sous forme de liquide ou sous forme d’échantillon de tissu
- Disponible sous forme de système de tubes (capacité 11 ml), système de flacons (capacité 20 ml) ou système de flacons (capacité 5 ml)
- L’emballage stérile contient un tube et deux écouvillons en bois à embout polyester, un flacon ou un récipient
- Le récipient à bouchon à vis mesure 3 po et possède une bouche large de 1 po ; il ne doit pas être utilisé avec les liquides
- Le kit de prélèvement de liquides contient un flacon stérile contenant du milieu et une seringue de 5 cm3 avec une aiguille de calibre 22 et une fermeture Luer-Lok™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cuve de transport Port-A-Cul™ |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Maintenir la viabilité des micro-organismes anaérobies, facultatifs et aérobies pendant le transport du patient au laboratoire |
| Quantité | 10 Paquets |
| Conditions de stockage | 20°C à 25°C |