Learn More
BD Kit ELISA d’isotypage d’immunoglobulines de rat
Description
Includes
8 anticorps monoclonaux de souris spécifiques à l’isotype de l’immunoglobuline de rat, anticorps anti-Ig de rat de souris conjugué à la peroxydase de raifort (HRP), solutions de substrat et d’arrêt, tampon de revêtement et diluant d’échantillon, mélange d
Spécification
Spécification
| Antigène | IgG |
| Réactivité croisée | Rat |
| Comprend | Anticorps monoclonal anti-IgG1 de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal anti-IgG2a de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal anti-IgG2b de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal anti-IgG2c de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal anti-IgM de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal anti-IgA de rat de souris de 0,25 ml, anticorps monoclonal à chaîne légère kappa anti-Ig de rat de souris de 0,25 ml, mélange d’antigènes à référence positive de 0,25 ml, anticorps monoclonal à chaîne légère lambda anti-Ig de rat de souris de 0,25 ml, MAB anti-Ig de rat HRP de souris de 1 ml, tampon PBS de 40 ml (10 X), solution BSA de 30 ml (10 %), réactif de substrat A de 40 ml, réactif de substrat B de 40 ml, solution d’arrêt de 40 ml |
| Quantité | 80 tests |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Identification des isotypes d’immunoglobulines, ELISA |
| Type de produit | Kit ELISA d’isotypage d’immunoglobulines de rat |
Usage exclusivement réservé à la recherche