Learn More
BD Kit ELISA pour le TNF de rat
Description
pulliELISA en sandwich en phase solide (essai d’immuno-absorption enzymatique)/liliUtilise un anticorps monoclonal spécifique au TNF de rat revêtu sur une plaque à 96 puits/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Antigène | TNF |
| Réactivité croisée | Rat |
| Comprend | Solution d’arrêt, diluant standard / échantillon, réactif de substrat TMB en une étape, PerCP-Cytrade; 5.5 anti-CD13 humain de souris, diluant enzymatique, plaque revêtue d’anticorps TNF de rat, étalon TNF de rat, concentré enzymatique de Streptavidine HRP, concentré de lavage (20X), det |
| Quantité | 2 plaques |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Détermination quantitative du TNF, ELISA |
| Type de produit | kit ELISA pour TNF de rat |
Usage exclusivement réservé à la recherche