Learn More
BD Flacon compte-gouttes pour réactif oxydase
Description
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
- Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Certifications/Conformité | CE |
| Format | Compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans l’identification des organismes produisant de l’enzyme oxydase |
| Conditions de stockage | 15deg; à 30deg;C |
| Type de coloration | Réactif oxydase |
| Volume (métrique) | 0.5 mL |
| Type de produit | Compte-gouttes de réactif/tache |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?