Learn More
BD Compte-gouttes de réactif à l’encre de Chine
Description
Pour effectuer des tests, presser le compte-gouttes pour écraser l’ampoule. Inverser le compte-gouttes pour une distribution goutte à goutte pratique.
- Le compte-gouttes contient un approvisionnement d’un jour de réactif ou de solution colorante. Il est hermétiquement scellé à l’intérieur d’une ampoule.
- Des contrôles de la qualité stricts garantissent l’uniformité et la précision.
Spécification
Spécification
| Type | Pipette pour réactif/colorant |
| Quantité | 50/boîte |
| Certifications/Conformité | CE |
| Format | Compte-gouttes |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration du cryptococcus neoformans dans le LCR |
| Conditions de stockage | 15deg; à 30deg;C |
| Type de coloration | Encre de Chine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- India Ink
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: carbon black, phenol