Learn More
BD GM-CSF humain recombinant
Code produit 15896178 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μ g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15896178 10 μ g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15896178 Fournisseur BD Code fournisseur 550068
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Stimule les cellules précurseures des granulocytes, des macrophages et des éosinophiles
Norme quantitative pour la mesure des niveaux de protéines GM-CSF humaines dans un ELISA en sandwich spécifique GM-CSF avec l’anticorps BVD2-23B6 purifié comme anticorps de capture et le BVD2-21C11 biotinylé comme anticorps de détection
  • Réactivité : Humaine
  • Tampon de stockage : Solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA
  • Activité biologique : Prolifération mesurée à l’aide de cellules indicatrices TF-1
  • Activité spécifique : 0,1 - 1,0 x 109 unité/mg
  • ED50 : 10 - 90 pg/ml
Dosage biologique, étalon d’essai d’immuno-absorption enzymatique, bloc de cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 80°C
Quantité 10 μ g
Source Humaine
Usage exclusivement réservé à la recherche