Learn More
BD Interleukine-5 humaine recombinante
Code produit 15817808 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15817808 5 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15817808 Fournisseur BD Code fournisseur 554606
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Peut être utilisé comme contrôle de blocage pour démontrer la spécificité de la coloration de l’IL5 par l’anticorps TRFK5 marqué PE ou APC ou l’anticorps JES1-39D10 marqué PE
L’interleukine-5 (IL-5) est la lymphokine responsable des activités attribuées au facteur de différenciation des éosinophiles (FDE), au facteur de croissance II (BCGFII) des cellules B et au facteur de remplacement des cellules T (TRF). IL-5 induit la différenciation des éosinophiles et favorise la survie et l’activation de l’éosinophile. Ceci est un dimère de protéine 28 à 31 kD, tel que déterminé par SDS-PAGE (dans des conditions non réductrices).
  • Fourni sous forme de liquide congelé sans conservateur
  • Pureté : > 95%
  • Réactivité : humaine
  • Concentration : 100 μg /ml
  • Tampon stocké : solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA
  • Niveau d’endotoxine : ≤0,1 ng μg d’IL-5 humain
  • Taille : 5 μg
Dosage biologique / étalon ELISA / cytométrie en bloc/flux intracellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 μg/ml
Niveau d’endotoxines 0,1ng/mu;g
À utiliser avec (application) Blocage, ELISA, cytométrie en flux, dosages fonctionnels, immunochimie
Pureté gt; 95 %
Quantité 5 μg
Contenu et stockage -80°C
Réactivité Humaine
Format Congelé