Learn More
BD Interleukine-6 humaine recombinante (IL-6)
Code produit 15826188 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μ g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15826188 10 μ g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15826188 Fournisseur BD Code fournisseur 550071
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Un dosage d’absorbance basé sur la loi de Beer-Lambert
Norme quantitative pour la mesure des niveaux de protéines IL-6 humaines dans un ELISA en sandwich spécifique IL-6 avec l’anticorps MQ2-13A5 purifié comme anticorps de capture et le MQ2-39C3 biotinylé comme anticorps de détection
  • Tampon de stockage : Solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA et glycérol
  • Activité biologique : La plage d’activité est mesurée dans un dosage de prolifération à l’aide de cellules indicatrices TF-1 à 105 cellules/ml
  • Activité spécifique : 0,5 - 3,0 x 108 unité™/mg
  • ED50 : 30-200 pg/ml ; réponse de dose observée : 50 fois
Dosage biologique, essai d’immuno-absorption enzymatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
Quantité 10 μ g
Source Humaine
Usage exclusivement réservé à la recherche