Learn More
BD Interleukine-7 humaine recombinante (IL-7)
Code produit 15827808 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15827808 5 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15827808 Fournisseur BD Code fournisseur 554608
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Puissant facteur de croissance cellulaire lymphoïde qui affecte les cellules pré-B, pro-B et T précoces
Lyophilisé à partir d’une solution composée de PBS stérile filtré de 0,22 ++m et contenant 50 μg d’albumine sérique bovine par ++g de cytokine
  • Réactivité : Humaine
  • Tampon de stockage : Lyophilisé dans une solution tampon aqueuse contenant du BSA
Étalon d’essai d’immuno-absorption enzymatique, dosage biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
Quantité 5 μg
Source Humaine
Usage exclusivement réservé à la recherche