Learn More
BD GM-CSF recombinant de souris
Code produit 15897788 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μ g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15897788 10 μ g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15897788 Fournisseur BD Code fournisseur 554586
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Possède de puissants effets stimulateurs sur la croissance et la différenciation des cellules progénitrices de moelle osseuse
  • Produit par des cellules T activées, des macrophages, des cellules endothéliales vasculaires et des fibroblastes
  • Contient 124 résidus d’acides aminés
  • Aide à générer des granulocytes, des monocytes / macrophages et des mégacaryocytes
  • Agit sur les leucocytes matures pour encourager les réponses inflammatoires dans les tissus périphériques
  • Apparaît sous la forme de la bande 15,5 - 19 kD pour la réduction et la non-réduction de l’analyse SDS-PAGE
  • Tampon de stockage : solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
Quantité 10 μ g
Source Souris
Usage exclusivement réservé à la recherche