Learn More
BD Interleukine-4 recombinante de rat (IL-4)
Code produit 15877998 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15877998 5 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15877998 Fournisseur BD Code fournisseur 555107
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Puissant facteur de croissance cellulaire lymphoïde
  • Stimule la croissance, la différenciation, la capacité de survie, la fonction des cellules d’origine hématopoïétique et non hématopoïétique
  • Se lie à des récepteurs de haute affinité spécifiques
  • Le produit génétique est une glycoprotéine 17-20 kD contenant 123 résidus d’acides aminés
  • Tampon de stockage : solution tampon aqueuse congelée contenant du BSA
Étalon ELISA, dosage biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -80°C
Quantité 5 μg
Source Rat
Usage exclusivement réservé à la recherche.