Learn More
BD Recombinant Rat Tumor Necrosis Factor (TNF-α)
Code produit 15887998 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
100 μg/ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
15887998 100 μg/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15887998 Fournisseur BD Code fournisseur 555109
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Potent multifunctional cytokine
  • Molecular weight: 17.4kD protein
  • Contains 157 amino acid residues
  • Reactivity: rat
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
Bioassay, ELISA standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 μg/ml
À utiliser avec (application) Bioassay, ELISA Standard
Formule Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Nom TNF-alpha Recombinant Protein
Quantité 5μg
Conditions de stockage -80°C
Réactivité croisée Rat
Recombinant Recombinant
For research use only.