Learn More
BD Systèmes de récupération d’antigènes Retrievagen
Code produit 15811807 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Type de réactif:
Retrievagen A
Retrievagen B
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de réactif Conditionnement
15811807 125 ml Retrievagen A 1L
15806308 250 ml Retrievagen B 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15811807 Fournisseur BD Code fournisseur 550524
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Recommandé pour les sections de tissus enrobés de paraffine et fixées au zinc et à la formaline qui montrent une réactivité sous-optimale ou aucune réactivité avec des anticorps pour la coloration immunohistochimique
10 % de formaline tamponnée neutre fixent le tissu par la réticulation des protéines, pouvant entraîner un changement conformationnel ou le “masquage” de l’épitope antigénique et conduisant à une réactivité réduite ou absente des anticorps. Les systèmes de récupération d’antigène BD Retrievagen sont conçus pour démasquer l’épitope et améliorer la coloration des anticorps.
  • Retrievagen A (pH 6,0) est fourni sous forme de deux solutions distinctes qui doivent être mélangées
  • Retrievagen B (pH 9,5) est fourni sous forme de solution prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 25 ml de solution 1 Retrievagen A et 100 ml Solution 2 Retrievagen A
Dilution Prenez 18 ml de solution 1 de BD Retrievagen A et 82 ml de solution 2 de BD Retrievagen et ajoutez au volume 1 L d’eau distillée
Type de produit Réactif de récupération
Quantité 125 ml
À utiliser avec (application) Coloration immunohistochimique
pH 6
État réglementaire RUO
Type de réactif Retrievagen A