Learn More
BD Inhibiteur ROCK (Y-27632)
Description
L’inhibiteur ROCK, Y-27632, est un inhibiteur sélectif de la kinase enroulée associée à p160-Rho (ROCK) et un facteur qui améliore la survie des cellules souches embryonnaires lors d’une dissociation cellulaire unique. En plus d’augmenter la récupération cellulaire après dissociation, Y-27632 a été utilisé pour diverses autres applications dans la recherche sur les cellules souches, notamment la cryoconservation, la classification, la reprogrammation, la transplantation et la différenciation.
Culture cellulaire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Type de produit | Inhibiteur ROCK (Y-27632) |
| Quantité | 1 mg |