Learn More
BD Particules d’étalonnage Rainbow de Sphero™, 8 pics, 3 à 3,4 um
Code produit 15859678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15859678 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15859678 Fournisseur BD Code fournisseur 559123
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
  • Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
  • Présentent un spectre d’émission compatible avec de nombreux fluorophores courants utilisés pour la coloration immunofluorescente dans l’analyse cytométrique en flux
  • Coefficients de variation de la taille et de la fluorescence très bas
  • Contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l'eau et très stables, ce qui permet de les stériliser par lavage à l'alcool à 70 %.
  • Conditionné en flacons compte-gouttes pratiques contenant 5 mL de suspension de particules à une concentration de 10⁷ particules/mL.
  • Polystyrène
Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
  • Chaque flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant six intensités de fluorescence différentes
  • Particules d'étalonnage arc-en-ciel (8 pics)
    • Le flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant huit intensités de fluorescence différentes
  • Particules fluorescentes Rainbow (haute intensité)
    • Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
    • L'intensité de cette particule correspond à l'intensité maximale du pic des particules d'étalonnage arc-en-ciel, 3,0-3,4 μm (Mfr. No. 556286)
    Particules fluorescentes Rainbow (fluorescence FL1 à portée moyenne)
    • Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
  • Particules d’étalonnage vierges
    • Chaque flacon contient une population unique de particules d’étalonnage vierges colorées présentant une seule intensité de fluorescence
    • L'intensité de cette particule correspond au pic d'intensité le plus faible des particules d'étalonnage Rainbow (6 pics), 6,0-6,4 μm (Mfr. No. 5556288)
    • Permettent de déterminer approximativement la fluorescence de fond des cellules non colorées
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112 EC, RUO
    Couleur Transparent
    Contenu et stockage 4°C
    Format Liquide
    Comprend Mélange de particules Rainbow colorées présentant 8 intensités de fluorescence différentes
    Matériau PS
    Granulométrie 3 à 3,4 μm
    Quantité 5 ml
    Type de produit Particules d'étalonnage