Description
- Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
- Présentent un spectre d’émission compatible avec de nombreux fluorophores courants utilisés pour la coloration immunofluorescente dans l’analyse cytométrique en flux
- Coefficients de variation de la taille et de la fluorescence très bas
- Contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l'eau et très stables, ce qui permet de les stériliser par lavage à l'alcool à 70 %.
- Conditionné en flacons compte-gouttes pratiques contenant 5 mL de suspension de particules à une concentration de 10⁷ particules/mL.
- Polystyrène
Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
- Chaque flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant six intensités de fluorescence différentes
- Le flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant huit intensités de fluorescence différentes
- Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- L'intensité de cette particule correspond à l'intensité maximale du pic des particules d'étalonnage arc-en-ciel, 3,0-3,4 μm (Mfr. No. 556286)
- Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- Chaque flacon contient une population unique de particules d’étalonnage vierges colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- L'intensité de cette particule correspond au pic d'intensité le plus faible des particules d'étalonnage Rainbow (6 pics), 6,0-6,4 μm (Mfr. No. 5556288)
- Permettent de déterminer approximativement la fluorescence de fond des cellules non colorées
Spécification
Spécification
| Concentration | 107 particules/ml |
| Certifications/Conformité | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112 EC, RUO |
| Description | Particules d’étalonnage Rainbow |
| Diamètre (métrique) | 6 à 6,4 μm |
| Contenu et stockage | Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Matériau | PS |
| Comprend | Mélange de particules Rainbow colorées présentant 6 intensités de fluorescence différentes |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| Afficher plus |