Learn More
BD Kit d’analyse de lignées neurales humaines Stemflow™
Code produit 15801109 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15801109 25 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15801109 Fournisseur BD Code fournisseur 561526
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Includes
Sox2 PerCP-Cy™5.5, GFAP Alexa Fluor™ 647, Doublecortin PE, Nestin Alexa Fluor 647, Ki-67 Alexa Fluor 488, Sox1 PerCP-Cy5.5, CD44 FITC ; tampon de fixation BD Cytofix™ ; tampon Perm Buffer III BD Phosflow™
Fournit un système de recherche complet pour la caractérisation fiable et approfondie des stades de différenciation des cellules souches neurales humaines (hNSC) à partir d’une culture hétérogène
  • Fournit des données de multimètres intracellulaires avec des anticorps qui peuvent être utilisés à divers moments pour résoudre les hNSC des neurones et des cellules gliales dans une population hétérogène
  • Inclut les marqueurs de différenciation neurale clés CD44, doublecortine, nestine, Sox1, Sox2 et GFAP, plus Ki-67 pour l’identification des cellules proliférantes
  • Offre une solution rationalisée pour des expériences homogènes avec des anticorps conjugués au fluorochrome, des tampons et un protocole détaillé
  • État réglementaire : RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité Humaine
Quantité 25 tests
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Contenu et stockage 4°C