Learn More
BD Seringues à embouts Luer-Lock™
Code produit 12692550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Cathéter
Conditionnement:
160 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion unitSize
12692550 Cathéter 160 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
REMARQUE : L’impression a changé sur les seringues BD 60 ml pour être désormais graduées uniquement à 50 ml. La seringue elle-même n’a pas changé. Les seringues graduées à 60 ml ne sont plus disponibles.
Code produit 12692550 Fournisseur BD Code fournisseur 309620
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
REMARQUE : L’impression a changé sur les seringues BD 60 ml pour être désormais graduées uniquement à 50 ml. La seringue elle-même n’a pas changé. Les seringues graduées à 60 ml ne sont plus disponibles.
Seringues jetables classiques disponibles sans aiguille fixée. Les seringues BD sont disponibles en plusieurs pointes et peuvent être équipées d’une aiguille classique ou de sécurité.
  • Dispose d’un tube transparent avec des graduations en gras
  • Tige de piston conique pour faciliter l’aspiration, butée de tige de piston précise
  • L’emballage est clairement étiqueté : sans latex, pyrogènes, BPA, DEHP ou PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5 % (≤ 1 ml), ± 0,07 ml (< 0,2 ml)
Certifications/Conformité Marquage CE
Sans latex Oui
Type de produit Seringue
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Volume (métrique) 50 ml
Type de connexion Cathéter