Learn More
BD Vacutainer™ Plastic Blood Collection Tubes with K2 EDTA: Hemogard™ Closure
Code produit 15509544
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
Additif:
K2 EDTA, 7,2 mg
KE2DTA, 7,2 mg
Diamètre (métrique) externe:
13 x 75 mm
Type d’étiquette:
Papier
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Diamètre (métrique) externe Type d’étiquette unitSize
15509544 4 ml KE2DTA, 7,2 mg 13 x 75 mm Transparent -
17780319 4 ml K2 EDTA, 7,2 mg 13 x 75 mm Papier 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15509544 Fournisseur BD Code fournisseur 367862
Tubes de prélèvement sanguin sous vide pour les analyses hématologiques sur sang total
  • Tubes contenant du K2EDTA enduit par pulvérisation, l'anticoagulant de choix pour le prélèvement d'échantillons et la numération des cellules sanguines.
  • Nécessite huit à dix retournements pour un mélange homogène du sang et de l'anticoagulant.
  • Les tubes en plastique offrent une alternative plus sûre au verre, sont pratiquement incassables et peuvent être incinérés.
  • Les tubes marqués comme ‘Formule de bonnes pratiques’ répondent aux exigences strictes des instruments de diagnostic complexes et des directives cliniques actuelles
  • Avec Hemogard™ Bouchon de tube empêchant tout contact humain avec le sang sur le bouchon ou le bord du tube
Tubes en plastique
  • Fabriqué en polyéthylène téréphtalate (PET )
  • Fournir un environnement de travail plus sûr pour tout le personnel en (1) réduisant le risque de rupture de tube lors de la manipulation ; (2) éliminer la casse lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses plus élevées ; et (3) éliminer la casse ou l'écaillage des bords des tubes lorsque le bouchon est retiré et réinséré.
  • En plus de la réduction des blessures potentielles, moins de casses de tubes entraînent moins d’interruption de flux de travail et moins de prélèvements répétés pour le patient, ce qui assure un fonctionnement quotidien plus fluide
  • Fiabilité documentée dans les laboratoires hospitaliers, commerciaux et de recherche
Hemogard™ Fermeture
  • Le blindage de sécurité est conçu pour une manipulation plus sûre des tubes
  • Identique au verre et au plastique conventionnels BD Vacutainer tubes, à l'exception du dispositif de sécurité supplémentaire d'un écran protecteur recouvrant le bouchon en caoutchouc
  • Le blindage est conçu pour protéger le personnel du laboratoire contre tout contact direct avec le sang sur le bouchon ou autour du bord externe du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang lors de l’ouverture du tube
  • Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur du blindage en plastique, de sorte que les gouttes laissées par une aiguille de prélèvement sanguin restent isolées du contact potentiel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif KE2DTA, 7,2 mg
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 4 ml
Couleur de bouchon Lavande
Type d’étiquette Transparent
Diamètre (métrique) externe 13 x 75 mm
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.