Learn More
BD Tube d’ARN sanguin PAXgene™
Code produit 12937706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12937706 2,5 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12937706 Fournisseur BD Code fournisseur 762165
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un système pratique et fermé pour le prélèvement, le stockage et le transport de sang total qui nécessite une stabilisation de l’ARN intracellulaire. Le tube d’ARN sanguin BD Vacutainer™ PAXgene™ est destiné à une utilisation diagnostiqu
Le prélèvement de sang total est la première étape de nombreux tests moléculaires utilisés pour étudier l’ARN intracellulaire. L’instabilité de l’ARN intracellulaire, qui se dégrade rapidement en quelques heures après le prélèvement sanguin, constitue un défi majeur dans ce type de tests. De plus, certaines espèces d’ARN, par le biais du processus d’induction génétique, augmentent in vitro après le prélèvement sanguin. La dégradation de l’ARN in vitro et l’induction génétique peuvent entraîner une sous-estimation ou une surestimation du numéro de transcription génétique relatif in vitro.
Le tube d’ARN sanguin PAXgene™ contient un additif qui stabilise le profil de transcription génétique in vitro en réduisant la dégradation de l’ARN in vitro et en minimisant l’induction génétique. Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le kit d’extraction d’ARN sanguin PAXgene™, le tube d’ARN sanguin permet une détection et une quantification précises des transcrits génétiques. Stockez les tubes d’ARN sanguin PAXgene inutilisés à 18 – 25°C. (Des températures d’excursion limitées jusqu’à 40°C sont autorisées.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Tube de préparation des cellules
Additif Solution de conservation de l’ARN sanguin PAXgene, 6,9 ml
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 2,5 mL
Comprend 100/boîte
À utiliser avec (application) Tests de diagnostic moléculaire
Type d’étiquette Papier
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Certifications/Conformité Marquage CE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PAXgene Blood RNA Tube
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid