Learn More
BD Tubes de préparation du plasma Vacutainer™ PPT™
Code produit 12977696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8,5 mL
Dimension du tube:
16 x 100 mm
Quantité:
1 000/Carton
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimension du tube Quantité unitSize
12977696 8,5 mL 16 x 100 mm 1 000/Carton 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12977696 Fournisseur BD Code fournisseur 362799
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Systèmes clos pratiques. Les tubes de préparation du plasma BD Vacutainer™ PPT™ sont des tubes de prélèvement sanguin stérile en plastique avec un anticoagulant pulvérisé à sec et un gel de séparation inerte. Ils conviennent parfaitement pour le prélèvement, le stockage et le transport du plasma non dilué pour les tests de diagnostic moléculaire.
BD Vacutainer™ PPT™ est un système fermé permettant la collecte de sang veineux, qui, par centrifugation, sépare le plasma non dilué. Ils sont utilisés dans des méthodes de test des diagnostics moléculaires ou d’autres procédures où un échantillon de plasma non dilué est requis.
  • Lorsque le tube est centrifugé, le gel de séparation migre et forme une barrière physique entre le plasma et la plupart des éléments cellulaires
  • L’anticoagulant K2 EDTA pulvérisé à sec (par opposition à un additif liquide) est utilisé de façon à ce que le plasma obtenu soit non dilué
  • Le tube PPT™ peut être transporté sans retrait du plasma, en raison du gel de séparation stable et inerte
  • La centrifugation doit avoir lieu dans les deux heures suivant le prélèvement sanguin pour obtenir des résultats optimaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Tube de préparation du plasma
Additif Gel polymère à base de polyester (SST) et EDTA K2 pulvérisé à sec
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 8,5 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes
Dimension du tube 16 x 100 mm
Quantité 1 000/Carton
À utiliser avec (application) Tests de diagnostic moléculaire, séparation du plasma non dilué
Type d’étiquette Mylar (transparent)