Learn More
BD Tubes de prélèvement sanguin en plastique Vacutainer™ pour les tests d’éléments traces : EDTA K2, 10,8 mg
Code produit 16498083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
Couleur de bouchon:
Bleu roi
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
16498083 6 mL Bleu roi 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498083 Fournisseur BD Code fournisseur 368381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.05€
    22.90€ / 100 pièces
    Économisez 5.15€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Tubes de prélèvement sanguin évacués pour les tests d’éléments traces
  • Les tubes pour les tests d’éléments traces ont été testés par extraction du tube bouché pendant 4 heures
Tubes en plastique
  • En polyéthylène téréphtalate (PET)
  • Fournit un environnement de travail plus sûr à tout le personnel en (1) réduisant le risque de casse du tube pendant la manipulation ; (2) éliminant la casse lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses supérieures ; et (3) éliminant la casse ou l’écaillage des tubes lorsque le bouchon est retiré et réinséré
  • En plus de la réduction des blessures potentielles, moins de casses de tubes entraînent moins d’interruption de flux de travail et moins de prélèvements répétés pour le patient, ce qui assure un fonctionnement quotidien plus fluide
  • Fiabilité documentée dans les laboratoires hospitaliers, commerciaux et de recherche
Bouchon Hemogard™
  • Le blindage de sécurité est conçu pour une manipulation plus sûre des tubes
  • Identique aux tubes en verre et en plastique BD Vacutainer classiques, à l’exception de la fonction de sécurité supplémentaire du blindage de protection au-dessus du bouchon en caoutchouc
  • Le blindage est conçu pour protéger le personnel du laboratoire contre tout contact direct avec le sang sur le bouchon ou autour du bord externe du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang lors de l’ouverture du tube
  • Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur du blindage en plastique, de sorte que les gouttes laissées par une aiguille de prélèvement sanguin restent isolées du contact potentiel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif EDTA K2, 10,8 mg
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 6 mL
Couleur de bouchon Bleu roi
Dimension du tube 13 x 100 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL EDTA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate