Learn More
BD Tubes de prélèvement sanguin en plastique Vacutainer™ pour les tests d’éléments traces : Activateur de caillot de sérum
Código de producto. 15725222
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
Couleur de bouchon:
Bleu roi
Tamaño de la unidad:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
15725222 6 mL Bleu roi 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15725222 Proveedor BD N.º de proveedor 368380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tubes de prélèvement sanguin évacués pour les tests d’éléments traces
  • Les tubes pour les tests d’éléments traces ont été testés par extraction du tube bouché pendant 4 heures
Tubes en plastique
  • En polyéthylène téréphtalate (PET)
  • Fournit un environnement de travail plus sûr à tout le personnel en (1) réduisant le risque de casse du tube pendant la manipulation ; (2) éliminant la casse lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses supérieures ; et (3) éliminant la casse ou l’écaillage des tubes lorsque le bouchon est retiré et réinséré
  • En plus de la réduction des blessures potentielles, moins de casses de tubes entraînent moins d’interruption de flux de travail et moins de prélèvements répétés pour le patient, ce qui assure un fonctionnement quotidien plus fluide
  • Fiabilité documentée dans les laboratoires hospitaliers, commerciaux et de recherche
Bouchon Hemogard™
  • Le blindage de sécurité est conçu pour une manipulation plus sûre des tubes
  • Identique aux tubes en verre et en plastique BD Vacutainer classiques, à l’exception de la fonction de sécurité supplémentaire du blindage de protection au-dessus du bouchon en caoutchouc
  • Le blindage est conçu pour protéger le personnel du laboratoire contre tout contact direct avec le sang sur le bouchon ou autour du bord externe du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang lors de l’ouverture du tube
  • Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur du blindage en plastique, de sorte que les gouttes laissées par une aiguille de prélèvement sanguin restent isolées du contact potentiel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Additif Activateur de coagulation de sérum (recouvert de silicone)
Matériau Plastique
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 6 mL
Couleur de bouchon Bleu roi
Dimension du tube 13 x 100 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.