Learn More
BD Tubes de sérum rapide Vacutainer™
Code produit 12987696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
Couleur de bouchon:
Orange
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
12987696 5 mL Orange 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12987696 Fournisseur BD Code fournisseur 368774
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Prêt pour analyse en 8 minutes seulement
  • Avec bouchon Hemogard™
  • Réduit le contact avec le sang sur le bouchon ainsi que les éclaboussures de sang lors du débouchage
  • Compatible avec les principaux systèmes d’automatisation des laboratoires
  • Étiquette V-Notch™ : Permet d’aligner une étiquette secondaire
  • Activateur de coagulation à base de thrombine : Favorise la coagulation rapide
  • Séparateur de gel sans DEHP : Stabilité étendue de l’analyte
  • Centrifugation 3 minutes à 4000 x g (FCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de sérum rapide
Additif Thrombine
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Hemogard
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur de bouchon Orange
Dimension du tube 13 x 100 mm
À utiliser avec (application) Déterminations sériques, tests STAT
Type d’étiquette Papier
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TUBE BD VACUTAINER RST 13X100 5.0ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: protease