Learn More
Lovibond™ Système respiratoire DBO BD606
Code produit 15328314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système respiratoire DBO
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15328314 Système respiratoire DBO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15328314 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2444465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.00€
    4703.70€ / 1 pièces
    Économisez 131.30€
    2% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend 2 x BD600. Comprend 2 x unités de contrôle BD600 avec 6 têtes de capteur, incluant chacune 12 joints de flacons et barreaux d’agitation, 2 flacons de débordement Barres, un inhibiteur de nitrification et KOH
Le BD 600 est un système respiratoire conçu pour déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO). Gagnez du temps, réduisez les risques d’erreurs et interprétez facilement les données afin de prendre des décisions de contrôle de processus pour votre usine.
Le BD 600 est le système idéal pour le contrôle des procédés ou comme test secondaire de la méthode de dilution. L’utilisation d’un système respiratoire permet de résoudre de nombreux problèmes associés à la méthode de dilution pour l’analyse de la DBO.
Réduction significative de la préparation des échantillons
Il est facile de commencer à collecter des données - il suffit d’ajouter l’échantillon au flacon, d’ajouter un inhibiteur de nitrification et de placer la tête du capteur sur le flacon. Il n’est pas nécessaire de diluer les échantillons ou de l’ensemencer. Comme il s’agit d’un test respiratoire, les préoccupations concernant l’air contenu dans l’échantillon sont éliminées.
Les opérateurs n’ont pas besoin d’être présents à la fin du test
Les mesures sont automatiquement prises et stockées à intervalles réguliers et peuvent être rappelées à votre convenance - plus de week-ends au laboratoire ou à l’usine !
Interprétation facile et rapide des valeurs de mesure
En plus d’afficher les résultats d’un échantillon directement dans la DBO en mg/l, le grand écran intégré permet d’afficher la courbe de DBO, ce qui facilite la visualisation et la compréhension des points et tendances des données de mesure. De plus, chaque tête de capteur intègre une LED. Cela permet aux opérateurs de confirmer visuellement pour quel échantillon les données sont affichées : la confusion ou les erreurs sur lesquelles les données de l’échantillon sont présentées sont donc réduites
Conditions de mesure constantes
La fonction de démarrage automatique garantit que toutes les mesures sont prises à une température d’échantillon égale. Lorsque les conditions de mesure sont cohérentes entre les relevés, les opérateurs n’ont pas à travailler sur les fluctuations de température ou de pression qui faussent les résultats.
Identification et suivi des échantillons
L’interface BD 600 facilite l’attribution d’un code d’identification ou d’un nom d’échantillon lors de la configuration d’un nouvel échantillon. Cela permet de suivre un échantillon à partir du moment où il est prélevé et garantit la traçabilité pendant la mesure des échantillons.
Utilisez la télécommande
Si vous utilisez un incubateur avec une porte en verre, les opérateurs peuvent utiliser la télécommande fournie pour afficher les données de mesure d’un échantillon, sans même ouvrir la porte ! Cela garantit en outre que les échantillons restent à une température constante, ce qui est essentiel pour la précision des résultats.
Spécification
Type Système respiratoire DBO
À utiliser avec (application) Détermination de la demande biochimique en oxygène ou comme test secondaire à la méthode de dilution