Learn More
BDE 66, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PBDE 66 (2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 189084-61-5 |
| Formule moléculaire | C12 H6 Br4 O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, 2,3',4,4'-TetraBDE |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-4-12(11(16)5-7)17-8-2-3-9(14)10(15)6-8/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1,2-dibro-4-(2,4-dibrophénoxy)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 485.79 |
| Poids de la formule | 481.7152 |