Learn More
Invitrogen™ Rat BDNF ELISA Kit
Code produit 15455363
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455363 96 dosages 1 kit
17125909 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455363 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ERBDNF
ELISA
The Rat Brain-Derived Neurotrophic Factor (Rt BDNF) ELISA quantitates Rt BDNF in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt BDNF. Principle of the method The Rat BDNF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) est un membre de la famille des neurotrophines. Le BDNF est synthétisé sous forme de pré-proBDNF, suivi d’un clivage en proBDNF. Bien que le traitement ultérieur génère la protéine mature de 14 kDa, le pro-BDNF est biologiquement actif et est sécrété dans des vésicules synaptiques avec la forme mature. Le BDNF est largement exprimé dans le système nerveux central et agit de manière autocrine et paracrine sur plusieurs classes de neurones. La signalisation se produit principalement par le récepteur de la tyrosine kinase TrkB, bien que la liaison au récepteur de la plus faible affinité, p75-NTR, ait également été démontrée. Le BDNF favorise la survie et la différenciation neuronales et il a été démontré qu’il joue un rôle essentiel dans la formation de la mémoire et la régulation synaptique. Le BDNF est induit par des neurones corticaux et est nécessaire à la survie des neurones striataux dans le cerveau. L’expression du BDNF est réduite chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Huntington. Elle peut également jouer un rôle dans la régulation de la réponse au stress et dans la biologie des troubles de l’humeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P23363
Plage de dosage 12,29-3000 pg/ml
Sensibilité du dosage 12 pg/ml
Plage d’étalonnage De 12 pg/ml à 3,000 pg/ml
Description Kit ELISA pour BDNF, 96 dosages, 1 kit, espèces de rat, conjugué HRP, méthode de détection colorimétrique, dosage immunoenzymatique conçu pour la quantification et la détection du BDNF dans les échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques
Substances à analyser détectables BDNF humain et de rat
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte le BDNF humain et de rat. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Rat
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 24225
Symbole de gène(s) Bdnf
Espèces hôtes Rat
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96puits préenduites de BDNF anti-rat, étalon BDNF de rat recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2M, diluant de dosage C, (5X tampon concentré)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neurobiologie
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme S/O
Cible Rat
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min