Learn More
BDP 37, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BDP 37 |
| CAS | 191744-13-5 |
| Formule moléculaire | C13 H13 N O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13NO4/c15-13-8-6-10-11(17-5-4-16-10)7-9(8)18-12-2-1-3-14(12)13/h6-7,12H,1-5H2 |
| SMILES | O=C1N2CCCC2Oc3cc4OCCOc4cc13 |
| Nom IUPAC | 4,7,11-trioxa-16-azatétracyclo[8.7.0.03,8.012,16]heptadeca-1,3(8),9-trien-17-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.25 |
| Poids de la formule | 247.0845 |