Learn More
Fisherbrand™ Unité de refroidissement cryogénique 24 du moulin à billes
Code produit 32214036 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) intérieures:
34.3 x 22.9 x 29.2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) intérieures Conditionnement
32214036 34.3 x 22.9 x 29.2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32214036
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour une utilisation avec le Fisherbrand™ Bead Mill 24.
  • Le système d’unité cryo de refroidissement du moulin à billes 24 protège les échantillons sensibles à la chaleur lors de l’homogénéisation et est conçu pour empêcher l’augmentation de la température de l’échantillon pendant le processus d’homogénéisation.
  • La friction générée par le processus de broyage des billes produit de la chaleur transmise à l’échantillon.
  • Afin de maintenir une température de traitement constante lors de l’homogénéisation, l’unité Fisherbrand de refroidissement cryo du moulin à billes 24 fait passer de l’air refroidi (-100 °C à -50 °C) dans la chambre de traitement de l’échantillon et à travers les tubes d’échantillons pour dissiper la chaleur.
  • Exigences du laboratoire Air comprimé sec de qualité médicale Le débit d’air comprimé doit être de 120 PSI Azote liquide ou glace carbonique dans l’éthanol (l’azote liquide est préféré).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Unité de refroidissement cryo
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Échantillons sensibles à la chaleur tels que l’ARN et les protéines
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Moulin à perles 24
Comprend Fisherbrand unité de refroidissement cryogénique, tuyau cryo isolé, couvercle de fraiseur à billes, thermomètre externe, tuyau à air comprimé, trousse d’outils et manuel
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) intérieures 34.3 x 22.9 x 29.2 cm
Poids (métrique) 7.2 kg