Learn More
Fisherbrand™ Homogénéiseur Bead Mill 24
Code produit 15515799 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17 x 15 x 13 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15515799 17 x 15 x 13 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15515799
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé pour une grande variété d’applications nécessitant le broyage, la lyse et l’homogénéisation d’échantillons biologiques avant extraction moléculaire. Utilisé avec les kits de microbilles Fisherbrand™.
  • Homogénéiser simultanément jusqu'à 24 tubes de 2 mL ou 0,5 mL
  • Plus d’échantillons peuvent être traités plus rapidement
  • Position pratique du porte-tubes à chargement frontal pour une plus grande facilité d’utilisation et des interactions bille / échantillon optimales
  • Comprend un chariot porte-tubes à 24 emplacements et une plaque à doigts pour broyeur à billes qui maintient fermement les tubes de 2 mL en place pendant le traitement.
  • Plage de traitement idéale pour les échantillons de tissus mous
  • Pas de refroidissement nécessaire entre les cycles (traitement continu)
  • Les tubes jetables garantissent l’absence de risque de contamination croisée
  • Aucune dégradation des échantillons due à un traitement rapide
  • Faible encombrement pour optimiser l’espace sur la paillasse
  • Durée d'exécution : 1 à 99 secondes.
  • Plage de performances : de 0,8 m/s à 6 m/s par incréments de 1,5 m/s
  • Nombre de cycles : 1 à 9
Compliance
Conforme CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz
Dimensions (P x L x H) 17 x 15 x 13 in
Dimensions (L x l x H) 17 x 15 x 13 po
À utiliser avec (application) Extraction d’ADN / ARN, homogénéisation tissulaire, purification protéique
Poids (impériale) 65 lb.
Poids (métrique) 29.5 kg
Type de produit Homogénéiseur