Learn More
Invitrogen™ Bead Tubes for PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit
Descripción
Il s’agit des mêmes tubes à microbilles inclus dans le kit de purification d’ADN de microbiome Purelink™ (n° de cat. A29790), proposés séparément pour les applications supplémentaires.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Format | Tube |
| Type d’échantillon | Bactéries, Échantillons buccaux, Cellules, Alimentation et environnement |
| À utiliser avec (application) | PCR, Real-Time PCR, Sequencing |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | PureLink |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN Microbiome |
| Quantité | 50 tubes |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | ADN génomique |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?