Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
Code produit 17997070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
10 l
Dimensions (P x L x H):
20,3 x 16,5 x 15,2 cm
40,6 x 27,4 x 30,5 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15,2 x 13,9 x 10,1 cm
30 x 24,1 x 15,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x L x H) Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
17997070 2 l 20,3 x 16,5 x 15,2 cm 15,2 x 13,9 x 10,1 cm 1 pièce
17670956 10 l 40,6 x 27,4 x 30,5 cm 30 x 24,1 x 15,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17997070 Fournisseur Benchmark Scientific™ Code fournisseur B2402E
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BeadBath Duo permet un contrôle précis de la température, que ce soit avec de l'eau ou des billes thermiques.
  • Passez d'un bain d'eau à un bain de billes en appuyant simplement sur un bouton.
  • Deux modes distincts pour les billes ou l'eau garantissent des performances optimales
  • Quik-Cal™ fonction d'étalonnage simple en laboratoire
  • Contrôle précis et uniforme de la température
  • Pas de réapprovisionnement constant
  • Fixation des conteneurs sans accessoires
  • Capacité de fonctionner en continu sans attendre le chauffage
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
À utiliser avec (équipement) Tubos, botellas, frascos
Gamme de températures 5°C à 80°C
Type Bain
Dimensions (P x L x H) 20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz