Learn More
Gravis Flacons à rebord évasé
Description
- Verre transparent
- Bouchon à clipser en PE
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Réutilisable |
| Volume (métrique) | 96 mL |
| Graduée | Non |
| Comprend | Bouchon à clipser |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Quantité | 86 paquet |
| Afficher plus |