Learn More
Velp Scientifica™ Bécher de 400 ml
Code produit 15349624 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15349624 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15349624 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000999
Bécher de 400 ml Velp Scientifica™, pour une utilisation avec le digesteur enzymatique GDE.
  • Pour une utilisation avec le digesteur enzymatique GDE
Specifications
Type de produit Bécher
Capacité (métrique) 400 mL
À utiliser avec (équipement) Digesteur enzymatique GDE