Learn More
Kartell SpA Bécher
Code produit 11974299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11974299 3 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974299 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0081100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    31.93€ / 2 pièces
    Économisez 2.07€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Béchers gradués, forme basse - Classe B
Conforme à ISO la norme 7056 - 1981 (E). Nouveau polypropylène offrant une très haute translucidité. Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes, ou utilisable en continu à 100 °C. Les diplômes permanents sont adaptés pour assurer leur reproductibilité. Excellente résistance chimique.
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Polypropylène
Type Bécher
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056
Scale Graduations moulées
Modèle Griffin, Forme basse