Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher
Description
- Poignée en acier galvanisé
- Nylon soies
Specifications
Specifications
| Type de produit | Brosse pour flacons |
| Matériau de la poignée | Métal |
| Diamètre (métrique) | 4.5 cm |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Longueur (métrique) de la brosse | 9.5 cm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 17.5 cm |
| Quantité | Boîte de 10 |
| Dimensions | Circonférence de la brosse : 14 cm |