Learn More
BUCHI Béchers et flacons de séchage pour évaporateurs rotatifs
Code produit 15510590 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Flacon bécher
Flacon de séchage
Volume (métrique):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Volume (métrique) Conditionnement
15510590 Flacon de séchage 500 ml 1 pièce
15520590 Flacon de séchage 1500 ml 1 pièce
15590580 Flacon bécher 500 ml 1 pièce
17214664 Flacon bécher 4000 ml 1 pièce
17224664 Flacon bécher 1500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15510590 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11063158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.00€
    584.70€ / 1 pièces
    Économisez 101.30€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Flacons de forme spéciale pour les grands échantillons et le séchage des poudres.
  • Pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Disponibles en plusieurs tailles avec des joints standards différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Flacon de séchage
Volume (métrique) 500 ml