Description
- Pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
- Disponibles en plusieurs tailles avec des joints standards différents
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Flacon bécher |
| Volume (métrique) | 500 ml |